3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3261-1G PC3261-250MG
APOSPC3261-1GEA 93.5 EUR
APOSPC3261-1G APOSPC3261-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formule: C₈H₄BrF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09998163
CAS nummer: 1086378-32-6