2-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3266-1G PC3266-5G
APOSPC3266-1GEA 144 EUR
APOSPC3266-1G APOSPC3266-5G
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile 98%
2-(Trifluoromethylthio)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₆F₃NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236352
CAS nummer: 237424-20-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III