6-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3267-1G PC3267-5G
APOSPC3267-1GEA 62.9 EUR
APOSPC3267-1G APOSPC3267-5G
6-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
6-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
Formule: C₇H₄FNS₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00665747
CAS nummer: 80087-71-4