Ethyl trifluoroacetate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Trifluoroacetic ethyl ester
PC3270-100G PC3270-1KG PC3270-500G
APOSPC3270-100GEA 22 EUR
APOSPC3270-100G APOSPC3270-1KG APOSPC3270-500G
Ethyl trifluoroacetate 99%
Ethyl trifluoroacetate
Formule: C₄H₅F₃O₂
Kookpunt: 60…62 °C
Smeltpunt: –78 °C
Dichtheid: 1,194 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –1 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000419
CAS nummer: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 2924
ADR: 3+8,III