Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]-acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 3-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxopropanoate
PC32700-10G PC32700-1G
APOSPC32700-10GEA 0 EUR
APOSPC32700-10G APOSPC32700-1G
Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]-acetate
Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]acetate
Formule: C₁₃H₁₀F₆O₃
MW: 328.21 g/mol
Kookpunt: 80…82 °C/0.6mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052321
CAS nummer: 175278-02-1