4-Fluorophenyl isothiocyanate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC32704-10G PC32704-25G PC32704-5G
APOSPC32704-10GEA 72.1 EUR
APOSPC32704-10G APOSPC32704-25G APOSPC32704-5G
4-Fluorophenyl isothiocyanate 98%
4-Fluorophenyl isothiocyanate
Formule: C₇H₄FNS
Kookpunt: 228 °C
Smeltpunt: 24…28 °C
Dichtheid: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 89 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00004809
CAS nummer: 1544-68-9
EINECS: 216-280-4
UN: 1759
ADR: 8,II