5-(Chlorosulphonyl)-2-fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3271-1G PC3271-5G PC3271-25G
APOSPC3271-1GEA 22 EUR
APOSPC3271-1G APOSPC3271-5G APOSPC3271-25G
5-(Chlorosulphonyl)-2-fluorobenzoic acid 98%
5-(Chlorosulphonyl)-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄ClFO₄S
Smeltpunt: 111…113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03030335
CAS nummer: 37098-75-2
UN: 3261
ADR: 8,III