2-(Bromodifluoromethyl)benzoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC32712-1G
PC32712-5G
APOSPC32712-1GEA
87.6
EUR
APOSPC32712-1G
APOSPC32712-5G
2-(Bromodifluoromethyl)benzoxazole
2-(Bromodifluoromethyl)benzoxazole
Formule:
C₈H₄BrF₂NO Kookpunt: 62 °C/1,5mmHg Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11035866 CAS nummer: 186828-50-2 |