Ethyl difluoro(pyridin-2-yl)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC32718-1G
PC32718-5G
APOSPC32718-1GEA
120
EUR
APOSPC32718-1G
APOSPC32718-5G
Ethyl difluoro(pyridin-2-yl)acetate 95%
Ethyl difluoro(pyridin-2-yl)acetate
Formule:
C₉H₉F₂NO₂ Kookpunt: 79,5 °C/0.5mmHg Vlampunt: >100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06858718 CAS nummer: 267876-28-8 |