2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32734-1G PC32734-250MG
APOSPC32734-1GEA 95 EUR
APOSPC32734-1G APOSPC32734-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.147 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18399742
CAS nummer: 195622-41-4