1-Methyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3274-10G PC3274-25G
APOSPC3274-10GEA 61.4 EUR
APOSPC3274-10G APOSPC3274-25G
1-Methyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one 97%
1-Methyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one
Formule: C₅H₅F₃N₂O
Smeltpunt: 178…180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051654
CAS nummer: 1481-02-3