1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32740-5G PC32740-1G PC32740-25G
APOSPC32740-5GEA 27.8 EUR
APOSPC32740-5G APOSPC32740-1G APOSPC32740-25G
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 97%
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Formule: C₆H₂Br₂F₂
Kookpunt: 93…94 °C/50mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835192
CAS nummer: 156682-52-9