4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid, (4-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid
PC32757-1G PC32757-25G PC32757-5G
APOSPC32757-1GEA 22 EUR
APOSPC32757-1G APOSPC32757-25G APOSPC32757-5G
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₃
MW: 167.93 g/mol
Smeltpunt: 123…125 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10697426
CAS nummer: 825644-26-6