3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (3-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid
PC32758-1G PC32758-25G PC32758-5G
APOSPC32758-1GEA 22 EUR
APOSPC32758-1G APOSPC32758-25G APOSPC32758-5G
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₃
MW: 167.93 g/mol
Smeltpunt: 123…127 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10697421
CAS nummer: 871126-15-7
UN: 3261
ADR: 8 II