Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
PC3280-100G PC3280-25G PC3280-500G PC3280-5G
APOSPC3280-100GEA 29.2 EUR
APOSPC3280-100G APOSPC3280-25G APOSPC3280-500G APOSPC3280-5G
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate 95%
Ethyl-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Formule: C₆H₇F₃O₃
MW: 184.11 g/mol
Kookpunt: 70 °C/100mmHg
Smeltpunt: –39 °C
Dichtheid: 1.259 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 38 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000424
CAS nummer: 372-31-6
EINECS: 206-750-7
UN: 3272
ADR: 3 III