2'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32800-10G PC32800-1G PC32800-5G
APOSPC32800-10GEA 36.6 EUR
APOSPC32800-10G APOSPC32800-1G APOSPC32800-5G
2'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
2'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07780635
CAS nummer: 1006-33-3