Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3282-100G PC3282-25G
APOSPC3282-100GEA 316 EUR
APOSPC3282-100G APOSPC3282-25G
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate 98%
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Formule: C₆H₇F₃O₂
Kookpunt: 113…115 °C
Dichtheid: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 25 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009903
CAS nummer: 25597-16-4
UN: 3272
ADR: 3,III