Oil 10 S
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32820-100G PC32820-25G
APOSPC32820-100GEA 198 EUR
APOSPC32820-100G APOSPC32820-25G
Oil 10 S
Oil 10 S
Inert, non-flammable lubricant for low temperature applications
Formule: (C₂ClF₃)n
Kookpunt: 132 °C
Smeltpunt: < –130 °C
Dichtheid: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 9002-83-9