Oil 10 S
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32827-100G PC32827-25G
APOSPC32827-100GEA 96.4 EUR
APOSPC32827-100G APOSPC32827-25G
Oil 10 S
Oil 10 S
Inert gear box oil
Formule: (C₂ClF₃)n
Dichtheid: 1,95 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 9002-83-9