Ethyl trifluoromethanesulphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3284-25G PC3284-5G
APOSPC3284-25GEA 199 EUR
APOSPC3284-25G APOSPC3284-5G
Ethyl trifluoromethanesulphonate 98%
Ethyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₃H₅F₃O₃S
Kookpunt: 115…118 °C
Dichtheid: 1,374 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000410
CAS nummer: 425-75-2
EINECS: 207-037-3
UN: 2920
ADR: 8+3,II