5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC32853-1G PC32853-250MG PC32853-500MG
APOSPC32853-1GEA 1120 EUR
APOSPC32853-1G APOSPC32853-250MG APOSPC32853-500MG
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₅H₂ClF₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375187
CAS nummer: 154357-44-5