N-(3,5-Difluorobenzyl)-N-methylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC32854-1G PC32854-250MG PC32854-500MG
APOSPC32854-1GEA 296 EUR
APOSPC32854-1G APOSPC32854-250MG APOSPC32854-500MG
N-(3,5-Difluorobenzyl)-N-methylamine
N-(3,5-Difluorobenzyl)-N-methylamine
Formule: C₈H₉F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11212394
CAS nummer: 90390-28-6