N-(2-Bromo-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC32855-1G PC32855-250MG PC32855-500MG
APOSPC32855-1GEA 395 EUR
APOSPC32855-1G APOSPC32855-250MG APOSPC32855-500MG
N-(2-Bromo-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
N-(2-Bromo-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Formule: C₈H₉BrFN
MW: 218.08 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18089185
CAS nummer: 1287218-39-6