Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3285E-1G PC3285E-5G
APOSPC3285E-1GEA 117 EUR
APOSPC3285E-1G APOSPC3285E-5G
Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₀F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00219837
CAS nummer: 175203-82-4