Ethyl-2-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3286-25G PC3286-5G
APOSPC3286-25GEA 0 EUR
APOSPC3286-25G APOSPC3286-5G
Ethyl-2-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Ethyl-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₁₀H₉F₃O₂
Kookpunt: 90…91 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,459 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013556
CAS nummer: 577-62-8