1-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC32863-1G PC32863-100MG PC32863-250MG PC32863-500MG PC32863-2.5G PC32863-5G
APOSPC32863-1GEA 785 EUR
APOSPC32863-1G APOSPC32863-100MG APOSPC32863-250MG APOSPC32863-500MG APOSPC32863-2.5G APOSPC32863-5G
1-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(4-Fluorophenyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₂FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864924
CAS nummer: 933731-71-6