5-Fluoropyridine-2-carbonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC32868-1G PC32868-250MG PC32868-500MG
APOSPC32868-1GEA 513 EUR
APOSPC32868-1G APOSPC32868-250MG APOSPC32868-500MG
5-Fluoropyridine-2-carbonyl chloride
5-Fluoropyridine-2-carbonyl chloride
Formule: C₆H₃ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13173597
CAS nummer: 717871-83-5