N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC32874-1G PC32874-250MG PC32874-50MG PC32874-500MG
APOSPC32874-1GEA 513 EUR
APOSPC32874-1G APOSPC32874-250MG APOSPC32874-50MG APOSPC32874-500MG
N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
N'-Hydroxy-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanimidamide
Formule: C₉H₉F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16077266
CAS nummer: 1312766-79-2