1-[6-(4-Fluorophenyl)pyridin-3-yl]ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC32876-1G PC32876-100MG PC32876-250MG PC32876-500MG PC32876-2.5G
APOSPC32876-1GEA 658 EUR
APOSPC32876-1G APOSPC32876-100MG APOSPC32876-250MG APOSPC32876-500MG APOSPC32876-2.5G
1-[6-(4-Fluorophenyl)pyridin-3-yl]ethanone
1-[6-(4-Fluorophenyl)pyridin-3-yl]ethanone
Formule: C₁₃H₁₀FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12404910
CAS nummer: 1215695-69-4