4-(Trifluoromethyl)pyridine-1-oxide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC32879-1G PC32879-250MG PC32879-500MG
APOSPC32879-1GEA 520 EUR
APOSPC32879-1G APOSPC32879-250MG APOSPC32879-500MG
4-(Trifluoromethyl)pyridine-1-oxide
4-(Trifluoromethyl)pyridine-1-oxide
Formule: C₆H₄F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16988752
CAS nummer: 22253-59-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable