Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3289G-25G PC3289G-5G
APOSPC3289G-25GEA 699 EUR
APOSPC3289G-25G APOSPC3289G-5G
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate 95%
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate
Formule: C₇H₆F₆O₂
Kookpunt: 127…128 °C
Dichtheid: 1,3525 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041517
CAS nummer: 1513-60-6
UN: 1993
ADR: 3,III