Iron(III) fluoride, anhydrous 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Iron trifluoride, Ferric fluoride
PC3291-100G PC3291-50G
APOSPC3291-100GEA 220 EUR
APOSPC3291-100G APOSPC3291-50G
Iron(III) fluoride, anhydrous 99%
Iron(III) fluoride
Formule: F₃Fe
Smeltpunt: 1030 °C
Dichtheid: 3,52 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011012
CAS nummer: 7783-50-8
EINECS: 232-002-4
UN: 3260
ADR: 8,II