Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-trifluoromethylpyrazole-4-carboxylate
PC3294-1G PC3294-25G PC3294-5G
APOSPC3294-1GEA 22 EUR
APOSPC3294-1G APOSPC3294-25G APOSPC3294-5G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₇F₃N₂O₂
Smeltpunt: 142…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052083
CAS nummer: 155377-19-8