3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3297-1G PC3297-5G PC3297-25G
APOSPC3297-1GEA 22 EUR
APOSPC3297-1G APOSPC3297-5G APOSPC3297-25G
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
Formule: C₉H₇FN₂
MW: 162.17 g/mol
Smeltpunt: 101…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00665857
CAS nummer: 154258-82-9