2-Chloro-3-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3299-25G PC3299-5G PC3299-1G
APOSPC3299-25GEA 58.4 EUR
APOSPC3299-25G APOSPC3299-5G APOSPC3299-1G
2-Chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Chloro-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄ClFO₂
Smeltpunt: 170…172 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00973903
CAS nummer: 102940-86-3