Iron(II) fluoride, anhydrous 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ferrous fluoride, Iron difluoride
PC3300-25G PC3300-5G
APOSPC3300-25GEA 357 EUR
APOSPC3300-25G APOSPC3300-5G
Iron(II) fluoride, anhydrous 99%
Iron(II) fluoride
Formule: F₂Fe
MW: 93.84 g/mol
Kookpunt: 1100
Smeltpunt: >1000 °C
Dichtheid: 4.09 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016093
CAS nummer: 7789-28-8
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,04093