Tris(perfluorobutyl)amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
APOSPC3312C-1KGEA
0
EUR
APOSPC3312C-1KG
APOSPC3312C-100G
APOSPC3312C-250G
Tris(perfluorobutyl)amine
Tris(perfluorobutyl)amine
(Fluorinert is a registered trademark of 3M)
Formule:
C₁₂F₂₇N MW: 671,1 g/mol Kookpunt: 178 °C Smeltpunt: –52 °C Dichtheid: 1,88 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00000436 CAS nummer: 311-89-7 EINECS: 206-223-1 |