Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 4-(trifluoromethyl)nicotinate
PC3321-1G PC3321-250MG
APOSPC3321-1GEA 103 EUR
APOSPC3321-1G APOSPC3321-250MG
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate 97%
Methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylate
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Kookpunt: 100 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00101568
CAS nummer: 175204-82-7