1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene
PC3328-10G PC3328-50G PC3328-5G
APOSPC3328-10GEA 33.7 EUR
APOSPC3328-10G APOSPC3328-50G APOSPC3328-5G
1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₄ClF₃O
MW: 196.55 g/mol
Kookpunt: 140 °C
Dichtheid: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00276971
CAS nummer: 772-49-6