PTFE
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Polytetrafluoroethylene, Teflon
PC3329-5KG PC3329-5G
APOSPC3329-5KGEA 0 EUR
APOSPC3329-5KG APOSPC3329-5G
PTFE
PTFE
60 wt % dispersion in water; 0.05-0.5 micron particles.
Formule: (CF₂CF₂)n
Dichtheid: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084455
CAS nummer: 9002-84-0