4,6-Difluoropyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3333-25G PC3333-5G
APOSPC3333-25GEA 0 EUR
APOSPC3333-25G APOSPC3333-5G
4,6-Difluoropyrimidine 95%
4,6-Difluoropyrimidine
Formule: C₄H₂F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412223
CAS nummer: 2802-62-2
UN: 1993
ADR: 3,III