3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3335-25G PC3335-5G
APOSPC3335-25GEA 1560 EUR
APOSPC3335-25G APOSPC3335-5G
3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one 97%
3,5,5,6-Tetrafluoro-3,6-bis(trifluoromethyl)-1,4-dioxan-2-one
Formule: C₆F₁₀O₃
Kookpunt: 70…70,5 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038350
CAS nummer: 7309-84-4