Perfluoro-1-hexene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3341-1G PC3341-5G
APOSPC3341-1GEA 110 EUR
APOSPC3341-1G APOSPC3341-5G
Perfluoro-1-hexene
Perfluoro-1-hexene
Formule: C₆F₁₂
Kookpunt: 57 °C
Dichtheid: 1,3525 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038339
CAS nummer: 755-25-9