Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone, Perfluoroethyl Perfluoroisopropyl ketone
PC3347-100G PC3347-25G PC3347-5G
APOSPC3347-100GEA 269 EUR
APOSPC3347-100G APOSPC3347-25G APOSPC3347-5G
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Perfluoro(2-methyl-3-pentanone)
Formule: C₆F₁₂O
MW: 316.05 g/mol
Kookpunt: 49 °C
Smeltpunt: –108 °C
Dichtheid: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038343
CAS nummer: 756-13-8
EINECS: 436-710-6