5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3349-100G PC3349-25G PC3349-5G
APOSPC3349-100GEA 203 EUR
APOSPC3349-100G APOSPC3349-25G APOSPC3349-5G
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
5-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃Cl₂FO₂S
Smeltpunt: 41…44 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094221
CAS nummer: 351003-49-1
UN: 3261
ADR: 8,II