4-Bromo-N,N-dimethyl-2-fluorobenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3354-1G PC3354-5G
APOSPC3354-1GEA 95 EUR
APOSPC3354-1G APOSPC3354-5G
4-Bromo-N,N-dimethyl-2-fluorobenzamide 98%
4-Bromo-N,N-dimethyl-2-fluorobenzamide
Formule: C₉H₉BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878360
CAS nummer: 749927-80-8