2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC3355-1G PC3355-25G PC3355-5G
APOSPC3355-1GEA 22 EUR
APOSPC3355-1G APOSPC3355-25G APOSPC3355-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃
Kookpunt: 80 °C/3mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236216
CAS nummer: 237761-77-2
UN: 3265
ADR: 8,II