3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3366-250MG PC3366-1G PC3366-5G
APOSPC3366-250MGEA 22 EUR
APOSPC3366-250MG APOSPC3366-1G APOSPC3366-5G
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)propiophenone 97%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
Formule: C₁₀H₈F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236306
CAS nummer: 237761-78-3