3-Fluoro-2-nitropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3369-1G PC3369-5G PC3369-10G PC3369-25G
APOSPC3369-1GEA 22 EUR
APOSPC3369-1G APOSPC3369-5G APOSPC3369-10G APOSPC3369-25G
3-Fluoro-2-nitropyridine 98%
3-Fluoro-2-nitropyridine
Formule: C₅H₃FN₂O₂
MW: 142.09 g/mol
Smeltpunt: 30…35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114127
CAS nummer: 54231-35-5