3'-Fluoroacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3370-100G PC3370-25G PC3370-1G PC3370-5G PC3370-10G
APOSPC3370-100GEA 134 EUR
APOSPC3370-100G APOSPC3370-25G APOSPC3370-1G APOSPC3370-5G APOSPC3370-10G
3'-Fluoroacetophenone 97%
3'-Fluoroacetophenone
Formule: C₈H₇FO
Kookpunt: 81 °C/9mmHg
Smeltpunt: –3 °C
Dichtheid: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000338
CAS nummer: 455-36-7
EINECS: 207-245-4